Stampa…
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909708-1G OR909708-5G
APOSOR909708-1GEA 328 EUR
APOSOR909708-1G APOSOR909708-5G
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 163,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022655
CAS Number: 89895-05-6