tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-Butyl N-(2-amino-2-sulphanylideneethyl)carbamate, tert-Butyl (2-amino-2-thioxoethyl)carbamate
Formula:
C₇H₁₄N₂O₂S Punto di fusione: 120…140 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09025922 CAS Number: 89226-13-1 |