Stampa…
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylat
OR909668-1G OR909668-5G
APOSOR909668-1GEA 219 EUR
APOSOR909668-1G APOSOR909668-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,204 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16658044
CAS Number: 133261-06-0