Stampa…
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909664-1G OR909664-5G
APOSOR909664-1GEA 219 EUR
APOSOR909664-1G APOSOR909664-5G
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Peso molecolare: 187,241 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637387
CAS Number: 1017665-59-6