3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909649-1G
OR909649-5G
APOSOR909649-1GEA
219
EUR
APOSOR909649-1G
APOSOR909649-5G
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea
Formula:
C₆H₉ClN₂O₂ Peso molecolare: 176,601 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06347921 CAS Number: 771499-64-0 |