Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909642-1G
OR909642-5G
APOSOR909642-1GEA
98.9
EUR
APOSOR909642-1G
APOSOR909642-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Oxazolo[4,5-b]pyridine
Formula:
C₆H₄N₂O Peso molecolare: 120,109 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13175183 CAS Number: 273-97-2 |