Stampa…
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909637-10G OR909637-1G OR909637-5G
APOSOR909637-10GEA 757 EUR
APOSOR909637-10G APOSOR909637-1G APOSOR909637-5G
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01125302
CAS Number: 247225-33-8