Stampa…
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909634-1G OR909634-5G
APOSOR909634-1GEA 270 EUR
APOSOR909634-1G APOSOR909634-5G
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile 95%
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18660175
CAS Number: 1270489-77-4