Stampa…
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909632-10G OR909632-1G OR909632-5G
APOSOR909632-10GEA 502 EUR
APOSOR909632-10G APOSOR909632-1G APOSOR909632-5G
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03764730
CAS Number: 79050-49-0