Stampa…
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909624-1G OR909624-5G
APOSOR909624-1GEA 290 EUR
APOSOR909624-1G APOSOR909624-5G
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole
Formula: C₅H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01924766
CAS Number: 2161-68-4