Stampa…
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909620-1G OR909620-250MG
APOSOR909620-1GEA 437 EUR
APOSOR909620-1G APOSOR909620-250MG
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04448825
CAS Number: 73351-87-8