Stampa…
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909610-1G OR909610-5G
APOSOR909610-1GEA 219 EUR
APOSOR909610-1G APOSOR909610-5G
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
2-Pentanoyl-3-picoline
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16820170
CAS Number: 1249752-31-5