Stampa…
2-Propanoyl-3-picoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909599-1G OR909599-5G
APOSOR909599-1GEA 219 EUR
APOSOR909599-1G APOSOR909599-5G
2-Propanoyl-3-picoline 96%
2-Propanoyl-3-picoline
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16087790
CAS Number: 917872-34-5