Stampa…
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909559-1G OR909559-5G
APOSOR909559-1GEA 168 EUR
APOSOR909559-1G APOSOR909559-5G
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13174842
CAS Number: 73058-14-7