Stampa…
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909554-1G OR909554-250MG
APOSOR909554-1GEA 575 EUR
APOSOR909554-1G APOSOR909554-250MG
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one
Formula: C₉H₉NO₂S
Peso molecolare: 195,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17212483
CAS Number: 99286-44-9