Stampa…
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
OR909503-1G OR909503-5G
APOSOR909503-1GEA 176 EUR
APOSOR909503-1G APOSOR909503-5G
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
2-Acetamido-5-methylthiazole
Formula: C₆H₈N₂OS
Peso molecolare: 156,206 g/mol
Punto di fusione: 230…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18801061
CAS Number: 61996-32-5