Stampa…

2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR909499-1G OR909499-5G
APOSOR909499-1GEA 219 EUR
APOSOR909499-1G APOSOR909499-5G
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formula: C₆H₈ClN₃
Peso molecolare: 157,601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129722
CAS Number: 31058-81-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR