Stampa…
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909486-1G OR909486-25G OR909486-5G
APOSOR909486-1GEA 132 EUR
APOSOR909486-1G APOSOR909486-25G APOSOR909486-5G
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094683
CAS Number: 2109-72-0