Stampa…
Ethyl pyrrole-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909473-1G OR909473-5G
APOSOR909473-1GEA 132 EUR
APOSOR909473-1G APOSOR909473-5G
Ethyl pyrrole-1-carboxylate 98%
Ethyl pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923844
CAS Number: 4277-64-9