Stampa…
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
OR909438-1G OR909438-5G
APOSOR909438-1GEA 81.5 EUR
APOSOR909438-1G APOSOR909438-5G
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156594
CAS Number: 28987-59-9