Stampa…
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909424-1G OR909424-25G OR909424-5G
APOSOR909424-1GEA 109 EUR
APOSOR909424-1G APOSOR909424-25G APOSOR909424-5G
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20231456
CAS Number: 5181-06-6