Stampa…
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909413-10G OR909413-1G OR909413-5G
APOSOR909413-10GEA 757 EUR
APOSOR909413-10G APOSOR909413-1G APOSOR909413-5G
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Peso molecolare: 195,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00522616
CAS Number: 24051-35-2