Stampa…
2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909396-1G OR909396-25G OR909396-5G
APOSOR909396-1GEA 125 EUR
APOSOR909396-1G APOSOR909396-25G APOSOR909396-5G
2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-propoxypyridine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso molecolare: 181,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981543
CAS Number: 1330750-35-0