Stampa…
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909349-1G OR909349-5G
APOSOR909349-1GEA 328 EUR
APOSOR909349-1G APOSOR909349-5G
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one
Formula: C₈H₇ClN₂O
Peso molecolare: 182,607 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143569
CAS Number: 683240-81-5