Stampa…
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(tert-Butyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
OR909327-1G OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA 190 EUR
APOSOR909327-1G APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₉H₁₄N₂O
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16618952
CAS Number: 1228957-04-7