Stampa…
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909323-1G OR909323-25G OR909323-5G
APOSOR909323-1GEA 125 EUR
APOSOR909323-1G APOSOR909323-25G APOSOR909323-5G
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143557
CAS Number: 1215206-52-2