Stampa…
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909321-1G OR909321-25G OR909321-5G
APOSOR909321-1GEA 125 EUR
APOSOR909321-1G APOSOR909321-25G APOSOR909321-5G
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18087710
CAS Number: 124725-22-0