Stampa…
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909319-1G OR909319-5G
APOSOR909319-1GEA 168 EUR
APOSOR909319-1G APOSOR909319-5G
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18087709
CAS Number: 7151-19-1