Stampa…
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909318-1G OR909318-5G
APOSOR909318-1GEA 147 EUR
APOSOR909318-1G APOSOR909318-5G
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143555
CAS Number: 132911-42-3