Stampa…
2-Methyl-4-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909315-100G OR909315-25G OR909315-5G
APOSOR909315-100GEA 82.8 EUR
APOSOR909315-100G APOSOR909315-25G APOSOR909315-5G
2-Methyl-4-nitroanisole 98%
2-Methyl-4-nitroanisole
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787583
CAS Number: 50741-92-9