Stampa…
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909293-1G OR909293-250MG
APOSOR909293-1GEA 575 EUR
APOSOR909293-1G APOSOR909293-250MG
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437778
CAS Number: 4600-08-2