Stampa…
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909287-1G OR909287-5G
APOSOR909287-1GEA 183 EUR
APOSOR909287-1G APOSOR909287-5G
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₆H₁₀N₂·ClH
Peso molecolare: 146,618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18803465
CAS Number: 1218791-04-8