Stampa…
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909282-1G OR909282-5G
APOSOR909282-1GEA 183 EUR
APOSOR909282-1G APOSOR909282-5G
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
3-Isobutyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08701141
CAS Number: 98816-40-1