Stampa…
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909266-1G OR909266-5G
APOSOR909266-1GEA 0 EUR
APOSOR909266-1G APOSOR909266-5G
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol
Formula: C₈H₇NS₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044826
CAS Number: 2268-77-1