Stampa…
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909255-1G OR909255-5G
APOSOR909255-1GEA 85.9 EUR
APOSOR909255-1G APOSOR909255-5G
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14658056
CAS Number: 957345-28-7