Stampa…
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909253-1G OR909253-5G
APOSOR909253-1GEA 75.7 EUR
APOSOR909253-1G APOSOR909253-5G
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Peso molecolare: 196,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374435
CAS Number: 122143-19-5