Stampa…
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
OR909248-1G OR909248-5G
APOSOR909248-1GEA 223 EUR
APOSOR909248-1G APOSOR909248-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃BrO₂
Peso molecolare: 269,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00455267
CAS Number: 143328-24-9