Stampa…
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909195-1G OR909195-5G
APOSOR909195-1GEA 219 EUR
APOSOR909195-1G APOSOR909195-5G
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756435
CAS Number: 766-68-7