2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909075-1G
OR909075-250MG
APOSOR909075-1GEA
290
EUR
APOSOR909075-1G
APOSOR909075-250MG
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole
Formula:
C₁₀H₁₀N₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00858269 CAS Number: 73040-54-7 |