Stampa…
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909027-10G OR909027-1G OR909027-5G
APOSOR909027-10GEA 757 EUR
APOSOR909027-10G APOSOR909027-1G APOSOR909027-5G
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₉H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 193,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855863
CAS Number: 1133115-42-0