2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈BrNO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00193063 CAS Number: 61858-39-7 |