Stampa…
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethoxypyridin-2-amine
OR909013-1G OR909013-5G
APOSOR909013-1GEA 236 EUR
APOSOR909013-1G APOSOR909013-5G
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910033
CAS Number: 127980-46-5