4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908964-1G
OR908964-25G
OR908964-5G
APOSOR908964-1GEA
145
EUR
APOSOR908964-1G
APOSOR908964-25G
APOSOR908964-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula:
C₈H₆ClN₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11053882 CAS Number: 5097-86-9 |