Stampa…
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908903-1G OR908903-5G
APOSOR908903-1GEA 147 EUR
APOSOR908903-1G APOSOR908903-5G
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053828
CAS Number: 98446-55-0