Stampa…
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908897-1G OR908897-5G
APOSOR908897-1GEA 59.7 EUR
APOSOR908897-1G APOSOR908897-5G
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₇H₁₄BClO₂
Peso molecolare: 176,449 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405514
CAS Number: 83622-42-8