Stampa…
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9086-10G OR9086-25G OR9086-5G
APOSOR9086-10GEA 314 EUR
APOSOR9086-10G APOSOR9086-25G APOSOR9086-5G
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile
Formula: C₆H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235273
CAS Number: 152922-71-9