Stampa…
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 207 EUR
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD18250651
CAS Number: 1440520-87-5