Stampa…
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 302 EUR
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₃
Peso molecolare: 260.136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16994462
CAS Number: 1119090-11-7