2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908561-1G
OR908561-5G
APOSOR908561-1GEA
219
EUR
APOSOR908561-1G
APOSOR908561-5G
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
Formula:
C₉H₁₄BNO₃ Peso molecolare: 195,023 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19237189 CAS Number: 2096337-70-9 |