Stampa…
(3-Formyloxyphenyl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908506-1G OR908506-5G
APOSOR908506-1GEA 109 EUR
APOSOR908506-1G APOSOR908506-5G
(3-Formyloxyphenyl)boronic acid 95%
(3-Formyloxyphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Peso molecolare: 165,939 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659866
CAS Number: 1309981-04-1